Anti-Kynurenine 3-monooxygenase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
K9800-40
USBIK9800-40EA 649 EUR InStock
USBIK9800-40
Anti-Kynurenine 3-monooxygenase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: Kynurenine 3-monooxygenase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité