Anti-Kynurenine 3-monooxygenase Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
K9800-40-APC
USBIK9800-40-APCEA 884 EUR InStock
USBIK9800-40-APC
Anti-Kynurenine 3-monooxygenase Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Kynurenine 3-monooxygenase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité