Anti-L11 Ribosomal Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A104]
Fournisseur: US Biological
L0011
USBIL0011EA 709 EUR InStock
USBIL0011
Anti-L11 Ribosomal Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A104]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: L11 Ribosomal Protein
Clonality: monoclonal
Clone: 6A104
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité