Anti-LTF Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: US Biological
L1021-82J
USBIL1021-82JEA 742 EUR InStock
USBIL1021-82J
Anti-LTF Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000-1:7000
Type: Primary
Antigen: LTF (lactotransferrin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité