Anti-LAT Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAT-01]
Fournisseur: US Biological
L1390-01J
USBIL1390-01JEA 742 EUR InStock
USBIL1390-01J
Anti-LAT Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAT-01]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LAT (linker for activation of T cells)
Clonality: monoclonal
Clone: LAT-01
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité