Anti-LEP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C216]
Fournisseur: US Biological
L1670-08P
USBIL1670-08PEA 429 EUR InStock
USBIL1670-08P
Anti-LEP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C216]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:1000; Western Blot: 1:4000
Type: Primary
Antigen: LEP (leptin)
Clonality: monoclonal
Clone: 7C216
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité