Anti-Leucine-rich Acidic Nuclear Phosphoprotein 32A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
L2020-65D
USBIL2020-65DEA 796 EUR InStock
USBIL2020-65D
Anti-Leucine-rich Acidic Nuclear Phosphoprotein 32A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Leucine-rich Acidic Nuclear Phosphoprotein 32A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité