Anti-LIM/homeobox Protein 1.2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
L2200-02A
USBIL2200-02AEA 649 EUR InStock
USBIL2200-02A
Anti-LIM/homeobox Protein 1.2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: LIM/homeobox Protein 1.2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité