Anti-LCN2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 13A131]
Fournisseur: US Biological
L2499-14E
USBIL2499-14EEA 1140 EUR InStock
USBIL2499-14E
Anti-LCN2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 13A131]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LCN2 (lipocalin 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 13A131
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité