Anti-LCN2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G211]
Fournisseur: US Biological
L2499-16A
USBIL2499-16AEA 910 EUR InStock
USBIL2499-16A
Anti-LCN2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G211]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:50
Type: Primary
Antigen: LCN2 (lipocalin 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 9G211
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité