Anti-Lipoteichoic Acid Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E368]
Fournisseur: US Biological
L2610-02
USBIL2610-02EA 513 EUR InStock
USBIL2610-02
Anti-Lipoteichoic Acid Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E368]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:10-1:50; ELISA: 1:20-1:200
Type: Primary
Antigen: Lipoteichoic Acid
Clonality: monoclonal
Clone: 5E368
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité