Anti-Luteinizing Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L459]
Fournisseur: US Biological
L7500-02L
USBIL7500-02LEA 627 EUR InStock
USBIL7500-02L
Anti-Luteinizing Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L459]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Luteinizing Hormone
Clonality: monoclonal
Clone: 9L459
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité