Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Ly-6A/E Rat Monoclonal Antibody [clone: E13-161.7]

Fournisseur: US Biological
L7715-05H2-50
USBIL7715-05H2-50EA 270 EUR InStock
USBIL7715-05H2-50
Anti-Ly-6A/E Rat Monoclonal Antibody [clone: E13-161.7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ly-6A/E
Clonality: Monoclonal
Clone: E13-161.7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité