Anti-Lysergic Acid Diethylamide Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
L8057-02
USBIL8057-02EA 608 EUR InStock
USBIL8057-02
Anti-Lysergic Acid Diethylamide Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Lysergic Acid Diethylamide
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité