Anti-Lysophosphatidic Acid Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
L9189-05M
USBIL9189-05MEA 444 EUR InStock
USBIL9189-05M
Anti-Lysophosphatidic Acid Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry; Western Blot: 2.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Lysophosphatidic Acid Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité