Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSR1 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 11C38]

Fournisseur: US Biological
M1210-04K
USBIM1210-04KEA 817 EUR InStock
USBIM1210-04K
Anti-MSR1 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 11C38]
Anticorps
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: MSR1 (macrophage scavenger receptor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 11C38
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité