Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MADCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A437]

Fournisseur: US Biological
M1275-01B1
USBIM1275-01B1EA 594 EUR InStock
USBIM1275-01B1
Anti-MADCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A437]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:10; ELISA: 1-10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: MADCAM1 (mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 6A437
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité