Anti-Maltose Binding Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F49]
Fournisseur: US Biological
M2155-05B
USBIM2155-05BEA 561 EUR InStock
USBIM2155-05B
Anti-Maltose Binding Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F49]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Maltose Binding Protein
Clonality: monoclonal
Clone: 10F49
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité