Anti-Maltose Phosphorylase Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
M2155-18
USBIM2155-18EA 817 EUR InStock
USBIM2155-18
Anti-Maltose Phosphorylase Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:4000-1:20000
Type: Primary
Antigen: Maltose Phosphorylase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG USBIM2155-18
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité