Anti-Munc13-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
M2196-71A-BIOT
USBIM2196-71A-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIM2196-71A-BIOT
Anti-Munc13-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Munc13-2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité