Anti-Mannose 6 Phosphate Receptor, Cation-independent Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8L641]
Fournisseur: US Biological
M2255-16
USBIM2255-16EA 614 EUR InStock
USBIM2255-16
Anti-Mannose 6 Phosphate Receptor, Cation-independent Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8L641]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mannose 6 Phosphate Receptor, Cation-independent
Clonality: monoclonal
Clone: 8L641
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité