Anti-MAP Kinase, p38 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M2352
USBIM2352EA 608 EUR InStock
USBIM2352
Anti-MAP Kinase, p38 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:200; Immunofluorescence: 1:50; Flow Cytometry: 1:50
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase, p38
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Guinea pig, Human, Monkey, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité