Anti-MAP Kinase p38, beta Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
M2352-09T-APC
USBIM2352-09T-APCEA 884 EUR InStock
USBIM2352-09T-APC
Anti-MAP Kinase p38, beta Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase p38, beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité