Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP Kinase p44/42 Rabbit Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: 10E37]

Fournisseur: US Biological
M2352-10B
USBIM2352-10BEA 729 EUR InStock
USBIM2352-10B
Anti-MAP Kinase p44/42 Rabbit Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: 10E37]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50

Type: Primary
Antigen: MAP Kinase p44/42
Clonality: monoclonal
Clone: 1E+38
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, C. elegans, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité