Anti-MAP Kinase 12 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
M2362-50B-BIOT
USBIM2362-50B-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIM2362-50B-BIOT
Anti-MAP Kinase 12 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase 12
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité