Anti-MARCO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G228]
Fournisseur: US Biological
M2378-01
USBIM2378-01EA 1010 EUR InStock
USBIM2378-01
Anti-MARCO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G228]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 0. 6?g/ml
Type: Primary
Antigen: MARCO (macrophage receptor with collagenous structure)
Clonality: monoclonal
Clone: 9G228
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité