Anti-Matrix Metalloproteinase 12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M2427-65A
USBIM2427-65AEA 466 EUR InStock
USBIM2427-65A
Anti-Matrix Metalloproteinase 12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-4?g/ml
Type: Primary
Antigen: Matrix Metalloproteinase 12
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité