Anti-Matrix Metalloproteinase 24 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M2436-04C
USBIM2436-04CEA 470 EUR InStock
USBIM2436-04C
Anti-Matrix Metalloproteinase 24 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml; Immunoprecipitation: 20 ?g/ml; Immunochemistry: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Matrix Metalloproteinase 24
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité