Anti-MCAF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M2690-10B
USBIM2690-10BEA 450 EUR InStock
USBIM2690-10B
Anti-MCAF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: MCAF
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité