Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMCP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8L721]

Fournisseur: US Biological
M2755-25
USBIM2755-25EA 614 EUR InStock
USBIM2755-25
Anti-SMCP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8L721]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:400; Western Blot: 1:1000; Immunofluorescence: 1:100; Immunoprecipitation: 1:10-1:100; Immunochemistry: 1:200

Type: Primary
Antigen: SMCP (sperm mitochondria-associated cysteine-rich protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 8L721
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité