Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LY86 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A601]

Fournisseur: US Biological
M2767-01A
USBIM2767-01AEA 567 EUR InStock
USBIM2767-01A
Anti-LY86 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A601]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10

Type: Primary
Antigen: LY86 (lymphocyte antigen 86)
Clonality: monoclonal
Clone: 6A601
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité