Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JSB-1]

Fournisseur: US Biological
M2825-14T
USBIM2825-14TEA 597 EUR InStock
USBIM2825-14T
Anti-MDR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JSB-1]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10; Western Blot: 1:10; Immunochemistry: 1:20

Type: Primary
Antigen: MDR1
Clonality: monoclonal
Clone: JSB-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Hamster, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité