Anti-Melanin Concentrating Hormone Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M2867-70F
USBIM2867-70FEA 837 EUR InStock
USBIM2867-70F
Anti-Melanin Concentrating Hormone Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Melanin Concentrating Hormone
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité