Anti-Melanocortin Receptor 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
M2868-39D1
USBIM2868-39D1EA 837 EUR InStock
USBIM2868-39D1
Anti-Melanocortin Receptor 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Melanocortin Receptor 4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité