Anti-Melanocortin Receptor 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Fournisseur: US Biological
M2868-39D2
USBIM2868-39D2EA 837 EUR InStock
USBIM2868-39D2
Anti-Melanocortin Receptor 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Melanocortin Receptor 4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité