Anti-Meloxicam Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M2872-02B
USBIM2872-02BEA 1010 EUR InStock
USBIM2872-02B
Anti-Meloxicam Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.156?g/ml
Type: Primary
Antigen: Meloxicam
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité