Anti-METTL7B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M3599-02A
USBIM3599-02AEA 754 EUR InStock
USBIM3599-02A
Anti-METTL7B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2-4?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: METTL7B (methyltransferase like 7B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité