Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
M3886-75A-APC
USBIM3886-75A-APCEA 884 EUR InStock
USBIM3886-75A-APC
Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100; Flow Cytometry: 1:10-1:50; Immunofluorescence: 1:10-1:50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: MHC Class 1 Chain-related Gene A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité