Anti-MHC Class 2, DQ, DR, Polymorphic Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F104]
Fournisseur: US Biological
M3887-43C
USBIM3887-43CEA 549 EUR InStock
USBIM3887-43C
Anti-MHC Class 2, DQ, DR, Polymorphic Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F104]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50-1:200;
Type: Primary
Antigen: MHC Class 2, DQ, DR, Polymorphic
Clonality: monoclonal
Clone: 10F104
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Goat, Human, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité