Middlebrook 7H10 OADC (Oleic Albumin Dextrose Catalase) Growth Supplement
Fournisseur: US Biological
M3895-01-500G
USBIM3895-01-500GEA 948 EUR InStock
USBIM3895-01-500G
Middlebrook 7H10 OADC (Oleic Albumin Dextrose Catalase) Growth Supplement
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Enrichment supplement recommended for the cultivation of Mycobacteria sp. OADC enrichment medium is used with Middlebrook 7H10 Mycobacteria Agar (Powder).
  • Light beige with slight green tint
  • Homogeneous
  • Free flowing powder
Solubility: Light yellow, turbid.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité