Anti-SLC16A7 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M4470-12C
USBIM4470-12CEA 601 EUR InStock
USBIM4470-12C
Anti-SLC16A7 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:128000; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: SLC16A7 (solute carrier family 16 (monocarboxylate transporter), member 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité