Anti-Monocytes, Macrophages Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5K102]
Fournisseur: US Biological
M4520-15
USBIM4520-15EA 473 EUR InStock
USBIM4520-15
Anti-Monocytes, Macrophages Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5K102]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Monocytes, Macrophages
Clonality: monoclonal
Clone: 5K102
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité