Anti-Myb-binding protein 1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M9600-04
USBIM9600-04EA 661 EUR InStock
USBIM9600-04
Anti-Myb-binding protein 1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Myb-binding protein 1A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité