Anti-Mycoplasma gallisepticum Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M9750-05-5
USBIM9750-05-5EA 755 EUR InStock
USBIM9750-05-5
Anti-Mycoplasma gallisepticum Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mycoplasma gallisepticum
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité