Anti-Mycoplasma hominis Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L503]
Fournisseur: US Biological
M9750-06D
USBIM9750-06DEA 497 EUR InStock
USBIM9750-06D
Anti-Mycoplasma hominis Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L503]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mycoplasma hominis
Clonality: monoclonal
Clone: 9L503
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité