Anti-Mycoplasma pneumoniae Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H530]
Fournisseur: US Biological
M9750-15H
USBIM9750-15HEA 659 EUR InStock
USBIM9750-15H
Anti-Mycoplasma pneumoniae Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H530]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mycoplasma pneumoniae
Clonality: monoclonal
Clone: 9H530
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité