Anti-Mycoplasma pneumoniae Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
M9750-19B
USBIM9750-19BEA 605 EUR InStock
USBIM9750-19B
Anti-Mycoplasma pneumoniae Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mycoplasma pneumoniae
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité