Anti-Mycoplasma pneumoniae Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: US Biological
M9750-27A
USBIM9750-27AEA 513 EUR InStock
USBIM9750-27A
Anti-Mycoplasma pneumoniae Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1200-1:1000; Immunochemistry: 1:20-1:200; Western Blot: 1:20-1:200; Immunofluorescence: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Mycoplasma pneumoniae
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité