Anti-NERP-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: US Biological
N1073-55G
USBIN1073-55GEA 985 EUR InStock
USBIN1073-55G
Anti-NERP-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NERP-2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité