Anti-Netrin G1 Ligand Precursor Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
N1193-10M
USBIN1193-10MEA 910 EUR InStock
USBIN1193-10M
Anti-Netrin G1 Ligand Precursor Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-0.2?g/ml
Type: Primary
Antigen: Netrin G1 Ligand Precursor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité